Imprimer
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631471
Numéro CAS: 22893-39-6