Imprimer
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0198-5G PC0198-1G PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA 37.7 EUR
APOSPC0198-5G APOSPC0198-1G APOSPC0198-25G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluène 98%
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788472
Numéro CAS: 493024-39-8
UN: 3265
ADR: 8 II