Imprimer
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0197-1G PC0197-25G PC0197-5G
APOSPC0197-1GEA 173 EUR
APOSPC0197-1G APOSPC0197-25G APOSPC0197-5G
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formule: C₁₈H₁₄F₃NO
Poids moléculaire: 317.31 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424494
Numéro CAS: 493024-38-7