Imprimer
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0193-10G PC0193-1G PC0193-5G PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA 406 EUR
APOSPC0193-10G APOSPC0193-1G APOSPC0193-5G APOSPC0193-25G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631355
Numéro CAS: 261763-21-7