Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0192-1G PC0192-25G PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA 0 EUR
APOSPC0192-1G APOSPC0192-25G APOSPC0192-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631538
Numéro CAS: 65735-71-9