Imprimer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0190-25G PC0190-5G PC0190-1G
APOSPC0190-25GEA 0 EUR
APOSPC0190-25G APOSPC0190-5G APOSPC0190-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631537
Numéro CAS: 261763-20-6