Imprimer
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)anisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G PC0182-5G PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA 174 EUR
APOSPC0182-10G APOSPC0182-5G APOSPC0182-1G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)anisole 98%
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631470
Numéro CAS: 402-08-4