Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC0181-1G PC0181-5G PC0181-25G PC0181-100G
APOSPC0181-1GEA 37.7 EUR
APOSPC0181-1G APOSPC0181-5G APOSPC0181-25G APOSPC0181-100G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631560
Numéro CAS: 261763-18-2
UN: 1760
ADR: 8,III