Imprimer
3-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
3-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190126
Numéro CAS: 64628-73-5