3-Fluoro-2-iodoaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅FIN Point de fusion: 52…54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08458368 Numéro CAS: 706752-99-0 |