Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-(2-trifluoromethyl)pyridine
PC01677-25G PC01677-5G PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA 155 EUR
APOSPC01677-25G APOSPC01677-5G APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368047
Numéro CAS: 131748-14-6