Imprimer
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromobenzal fluoride
PC01660-100G PC01660-25G PC01660-5G
APOSPC01660-100GEA 601 EUR
APOSPC01660-100G APOSPC01660-25G APOSPC01660-5G
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂
Point d'ébullition: 62…63 °C/9mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657962
Numéro CAS: 845866-82-2