Imprimer
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0166-1G PC0166-5G PC0166-10G
APOSPC0166-1GEA 78.3 EUR
APOSPC0166-1G APOSPC0166-5G APOSPC0166-10G
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₅ClF₄O₂
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631516
Numéro CAS: 261763-13-7