Imprimer
Acide 4-fluoro-2-nitrobenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 81.2 EUR
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
Acide 4-fluoro-2-nitrobenzoïque 97%
Acide 4-fluoro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
Point de fusion: 140…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024300
Numéro CAS: 394-01-4