Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0158-1G PC0158-5G PC0158-25G
APOSPC0158-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0158-1G APOSPC0158-5G APOSPC0158-25G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Formule: C₈H₄BrClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631513
Numéro CAS: 261763-09-1
UN: 3265
ADR: 8 III