3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅ClF₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631512 Numéro CAS: 261763-05-7 |