(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule:
C₈H₆BrF₃O Point de fusion: 52…54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09835207 Numéro CAS: 172023-97-1 |