Imprimer
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC01524-1G PC01524-250MG PC01524-5G
APOSPC01524-1GEA 59.6 EUR
APOSPC01524-1G APOSPC01524-250MG APOSPC01524-5G
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C6H4ClF3N2
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18255015
Numéro CAS: 1095823-39-4