Imprimer
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC01517-1G PC01517-5G PC01517-250MG
APOSPC01517-1GEA 277 EUR
APOSPC01517-1G APOSPC01517-5G APOSPC01517-250MG
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
4-Bromo-3-fluorothiophenol
Formule: C₆H₄BrFS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475476
Numéro CAS: 942473-86-1