Imprimer
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC01500-5G PC01500-1G
APOSPC01500-5GEA 0 EUR
APOSPC01500-5G APOSPC01500-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Point de fusion: 36…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095413
Numéro CAS: 162333-02-0
UN: 3261
ADR: 8,II