Acide 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃ClF₄O₂ Poids moléculaire: 242.56 g/mol Point de fusion: 89…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631509 Numéro CAS: 129931-45-9 |