Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC01491-10G PC01491-1G PC01491-5G
APOSPC01491-10GEA 412 EUR
APOSPC01491-10G APOSPC01491-1G APOSPC01491-5G
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185363
Numéro CAS: 631912-19-1
UN: 3261
ADR: 8,III