Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0149-5G PC0149-1G
APOSPC0149-5GEA 306 EUR
APOSPC0149-5G APOSPC0149-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄ClF₄NO
Poids moléculaire: 241.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631400
Numéro CAS: 186517-42-0