Imprimer
2-Fluoropyridine-3-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
PC01476-25G PC01476-5G PC01476-100G
APOSPC01476-25GEA 58 EUR
APOSPC01476-25G APOSPC01476-5G APOSPC01476-100G
2-Fluoropyridine-3-ol
2-Fluoropyridine-3-ol
Formule: C₅H₄FNO
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112569
Numéro CAS: 174669-74-0