Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0147-1G PC0147-10G PC0147-5G
APOSPC0147-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0147-1G APOSPC0147-10G APOSPC0147-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄ClF₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631399
Numéro CAS: 129931-46-0