Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0146-25G PC0146-5G PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA 484 EUR
APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃ClF₄O
Poids moléculaire: 226.56 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 104.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631343
Numéro CAS: 186517-29-3