3,5-Difluoro-o-phénylènediamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆F₂N₂ Point éclair: 108 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00973899 Numéro CAS: 2369-29-1 |