3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇ClFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631397 Numéro CAS: 261762-99-6 |