Imprimer
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0138-10G PC0138-5G PC0138-25G
APOSPC0138-10GEA 29 EUR
APOSPC0138-10G APOSPC0138-5G APOSPC0138-25G
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Poids moléculaire: 169.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631438
Numéro CAS: 75279-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III