Imprimer
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0137-100G PC0137-25G PC0137-5G
APOSPC0137-100GEA 336 EUR
APOSPC0137-100G APOSPC0137-25G APOSPC0137-5G
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631553
Numéro CAS: 658-98-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III