2-Chloro-6-fluorophénol 99+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄ClFO Point de fusion: 62…65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631574 Numéro CAS: 2040-90-6 EINECS: 433-890-8 UN: 3261 ADR: 8,II |