Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0123-1G PC0123-5G PC0123-25G
APOSPC0123-1GEA 105 EUR
APOSPC0123-1G APOSPC0123-5G APOSPC0123-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631364
Numéro CAS: 261762-94-1