Imprimer
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0122-1G PC0122-5G PC0122-25G
APOSPC0122-1GEA 71.2 EUR
APOSPC0122-1G APOSPC0122-5G APOSPC0122-25G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631375
Numéro CAS: 261762-93-0