Imprimer
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0120-1G PC0120-250MG PC0120-5G
APOSPC0120-1GEA 111 EUR
APOSPC0120-1G APOSPC0120-250MG APOSPC0120-5G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631365
Numéro CAS: 261762-92-9