Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0113-10G PC0113-1G PC0113-5G PC0113-25G
APOSPC0113-10GEA 282 EUR
APOSPC0113-10G APOSPC0113-1G APOSPC0113-5G APOSPC0113-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631420
Numéro CAS: 261762-86-1
UN: 2735
ADR: 8 III