Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0112-5G PC0112-1G
APOSPC0112-5GEA 252 EUR
APOSPC0112-5G APOSPC0112-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Poids moléculaire: 173.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631395
Numéro CAS: 261762-85-0
UN: 2735
ADR: 8 III