Imprimer
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Quinolin-2-yl)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0110-10G PC0110-5G PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA 606 EUR
APOSPC0110-10G APOSPC0110-5G APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formule: C₁₈H₁₄F₃NO
Poids moléculaire: 317.31 g/mol
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424493
Numéro CAS: 496947-30-9