Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0109-1G PC0109-5G PC0109-25G
APOSPC0109-1GEA 29 EUR
APOSPC0109-1G APOSPC0109-5G APOSPC0109-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631372
Numéro CAS: 261762-84-9