Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0108-1G PC0108-5G PC0108-10G
APOSPC0108-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0108-1G APOSPC0108-5G APOSPC0108-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631362
Numéro CAS: 261762-83-8