Imprimer
Chlorure de 6-chloro-2-fluoro-3-toluoyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 6-chloro-2-fluoro-3-méthylbenzoyle
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 31.9 EUR
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
Chlorure de 6-chloro-2-fluoro-3-toluoyle 95%
Chlorure de 6-chloro-2-fluoro-3-toluoyle
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Point d'ébullition: 110 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631361
Numéro CAS: 261762-81-6
UN: 3265
ADR: 8,III