Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-toluoyl chloride
PC0100-1G PC0100-25G PC0100-5G
APOSPC0100-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0100-1G APOSPC0100-25G APOSPC0100-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Poids moléculaire: 207.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631371
Numéro CAS: 261762-82-7
UN: 3265
ADR: 8 II