2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₈ClFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631367 Numéro CAS: 261762-79-2 |