6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈ClFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631378 Numéro CAS: 261762-78-1 |