5-Chloro-2-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅ClFN Point d'ébullition: 102…105 °C/20mmHg Point de fusion: 20…22 °C Densité: 1,29 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00069416 Numéro CAS: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |