Imprimer
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 29 EUR
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 44…45 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631437
Numéro CAS: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8 II