Imprimer
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
PC0079-100G PC0079-25G
APOSPC0079-100GEA 109 EUR
APOSPC0079-100G APOSPC0079-25G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène 97%
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C/0.6mmHg
Point de fusion: 37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631551
Numéro CAS: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8 II