Acide (2-fluorophényl)métaborique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆BFO₂ Point de fusion: 101…118 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00674013 Numéro CAS: 1993-03-9 |