Imprimer
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
PC0070-100G PC0070-10G PC0070-25G
APOSPC0070-100GEA 72.5 EUR
APOSPC0070-100G APOSPC0070-10G APOSPC0070-25G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène 98%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C/10mmHg
Point de fusion: 33…39 °C
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236025
Numéro CAS: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8 II