Imprimer
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0068-250MG PC0068-5G PC0068-1G
APOSPC0068-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0068-250MG APOSPC0068-5G APOSPC0068-1G
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631440
Numéro CAS: 261723-26-6
UN: 2735
ADR: 8,II