Imprimer
2-Bromo-6-fluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0066-100G PC0066-25G PC0066-500G
APOSPC0066-100GEA 81.2 EUR
APOSPC0066-100G APOSPC0066-25G APOSPC0066-500G
2-Bromo-6-fluorotoluène 98%
2-Bromo-6-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051438
Numéro CAS: 1422-54-4